Learn More
2,6-Dichlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428823
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-30-6
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
MDL-Nummer MFCD00002418
InChI-Schlüssel MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
PubChem CID 5758
ChEBI CHEBI:48623
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 25 g
Beilstein 973858
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%