Learn More
2,6-Dibromanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
2,5-Dibromoaniline was used in the synthesis of 2,4,5-tribromoaniline1. It was also used as starting reagent in the regioselective synthesis of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-bromobenzothiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dibromoanilin wurde bei der Synthese von 2,4,5-Tribromoanilin-1 verwendet. Es wurde auch als Ausgangsreagenz bei der regioselektiven Synthese von 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-brombenzothiazol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
2,5-Dibromoanilin wurde bei der Synthese von 2,4,5-Tribromoanilin-1 verwendet. Es wurde auch als Ausgangsreagenz bei der regioselektiven Synthese von 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-brombenzothiazol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dibromoaniline |
Schmelzpunkt | 79°C to 83°C |
Siedepunkt | 262°C to 264°C |
Geruch | Characteristic |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2207094 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 250.93 |
Reinheit (%) | 97% |