Learn More
2,6-Dibromanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334534
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
2,5-Dibromoaniline was used in the synthesis of 2,4,5-tribromoaniline1. It was also used as starting reagent in the regioselective synthesis of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-bromobenzothiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dibromoanilin wurde bei der Synthese von 2,4,5-Tribromoanilin-1 verwendet. Es wurde auch als Ausgangsreagenz bei der regioselektiven Synthese von 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-brombenzothiazol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-30-0
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.92
MDL-Nummer MFCD00007638
InChI-Schlüssel XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
PubChem CID 69098
IUPAC-Name 2,6-Dibromanilin
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromoaniline
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 262°C to 264°C
Geruch Characteristic
Menge 2 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2207094
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 250.93
Reinheit (%) 97%