Learn More
2,6-Dibrom-4-Isopropylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459190
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10546-65-3
Summenformel C9H11Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 293.002
MDL-Nummer MFCD00015475
InChI-Schlüssel CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139184
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-propan-2-ylanilin
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Menge 100 g
Synonym 2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 2,6-dibromo-4-methylethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-1-methylethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl, 2,6-dibromocumidine, 2,6-dibromo-cumidine, acmc-20ao9h, 2,6-dibromo-4-iso-propylaniline, 2,6-dibromo-4-propan-2-yl aniline, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl aniline
Formelmasse 293.01
Reinheit (%) 98%