Learn More
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427150
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1921-70-6
Summenformel C19H40
Molekulargewicht (g/mol) 268.51
InChI-Schlüssel XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
IUPAC-Name 2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4369 to 1.4389
Menge 5 mL
Merck Index 15,787
Relative Dichte 0.78
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,petroleum ether,benzene,,chloroform and carbon tetrachloride
Viskosität 5 mPa.s (25°C)
Formelmasse 268.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit