Learn More
2,5-Pyridindicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284750
Click to view available options
5 g-Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Pyridinedicarboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS 100-26-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 256°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5NO4
Strukturformel (C5H3N)(COOH)2
MDL-Nummer MFCD00006297
Menge 5 g
Beilstein 22, 153
Merck Index 15, 5204
Synonym 2,5-pyridinedicarboxylic acid, isocinchomeronic acid, 2,5-pyridinedicarboxylicacid, unii-4k1kgr926x, pyridinedicarboxylic acid-2,5, chembl88972, pyridine 2,5-dicarboxylate, pubchem12991, 2,5-dicarboxy-pyridine, 6-carboxy-nicotinic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,insoluble in alcohol,ether and benzene,slightly soluble in boiling alcohol
InChI-Schlüssel LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name Pyridin-2,5-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
PubChem CID 7493
ChEBI CHEBI:46865
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.