Learn More
2,5-Norbornadien, 97 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Norbornadien wird als Zwischenprodukt in der Prostaglandin-Synthese verwendet und zeigt einen Anti-Ethylen-Effekt bei Pflanzen. Es dient als Ausgangsmaterial für die Synthese von Diamantan und als Acetylen-Übertragungsmittel, z. B. in Reaktion mit 3,6-di-2-Pyridyl-1,2,4,5-Tetrazin. Es stellt auch ein nützliches Dienophil in Diels-Alder-Reaktionen dar.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
2,5-Norbornadien wird als Zwischenprodukt in der Prostaglandin-Synthese verwendet und zeigt einen Anti-Ethylen-Effekt bei Pflanzen. Es dient als Ausgangsmaterial für die Synthese von Diamantan und als Acetylen-Übertragungsmittel, z. B. in Reaktion mit 3,6-di-2-Pyridyl-1,2,4,5-Tetrazin. Es stellt auch ein nützliches Dienophil in Diels-Alder-Reaktionen dar.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Norbornadiene |
Namenshinweis | stabilized with 250ppm BHT |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 0.906 |
Siedepunkt | 88°C to 90°C |
Flammpunkt | −11°C (12°F) |
Brechungsindex | 1.47 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2251 |
Beilstein | 506224 |