Learn More
2,5-Hexandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401717
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2,5-Hexanedione is used as a reagent in the preparation of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. It is also used in the synthesis of 2,5-dimethylpyrroles. Further, it plays an important role as a reagent used for the protection of amino groups in amino sugars and nucleosides. In addition to this, it is used in the preparation of five-membered heterocycles like indane-type and benzannulated systems. It is also employed as a precursor in Diels-alder cycloaddition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Hexandion wird als Reagenz bei der Herstellung von trans-2,5-dimethylpyrrolidin verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 2,5-Dimethylpyrrolen verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle als Reagenz für den Schutz von Aminogruppen in Aminozucker und Nukleosiden. Es wird auch bei der Herstellung von fünfgliedrigen Heterocyclen wie indanartigen und benzannulierten Systemen verwendet. Wird auch als Vorläufer bei Diels-Erlen-Cycloadditionsreaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Wasser und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Metallen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-13-4
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00008792
InChI-Schlüssel OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC-Name Hexan-2,5-Dion
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Hexanedione
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 0.976
Siedepunkt 192°C to 193°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 100 g
Beilstein 506525
Merck Index 14,71
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,water and diethyl ether.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Hexanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,5-Hexanedione