Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Szintillationsgütegrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793324
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-71-7
Summenformel C15H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00005306
InChI-Schlüssel CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym PPO
PubChem CID 7105
IUPAC-Name 2,5-Diphenyl-1,3-Oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Diphenyloxazole
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Namenshinweis 99%
Physikalische Form Kristallpulver
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Hintergrund < 25 cpm
Dichte 1.06g/mL
Farbe Weiß
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Beilstein 27, 78
Verpackung Kunststoff-Fass
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2,5-Diphenyloxazole