Learn More
2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57338-76-8
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00203874
InChI-Schlüssel VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
PubChem CID 292957
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 199°C to 201°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) 97%