Learn More
2,5-Dimethoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391807
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-56-7
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
MDL-Nummer MFCD00008368
InChI-Schlüssel NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Siedepunkt 140°C (7 mmHg)
Flammpunkt 130°C (266°F)
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 776823
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99%