Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490433
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole is used in synthesizing polymers and heavy metal and basic salts. It acts as an additive in lubricating oils, greases and in electrode compositions. It also acts as an intermediate for pharmaceuticals and dyes, as a chelating agent in the analysis of metals. It also serves as an anticorrosion and antirust agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol wird bei der Synthese von Polymeren und Schwermetallen und basischen Salzen verwendet. Es fungiert als Additiv in Schmierölen, Schmierfetten und Elektrodenzusammensetzungen. Es dient auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe sowie als Chelatmittel bei der Analyse von Metallen. Es dient außerdem als Korrosionsschutzmittel und Rostschutzmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-71-5
Summenformel C2H2N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
MDL-Nummer MFCD00003103
InChI-Schlüssel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC-Name 1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-Dithion
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt ∼162°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 113444
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 150.24
Reinheit (%) 98%