Learn More
2′,5′-Dihydroxyacetophenone, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2′,5′-Dihydroxyacetophenone |
Schmelzpunkt | 204°C to 207°C |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (HO)2C6H3COCH3 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 637903 |
Formelmasse | 152.15g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.5% |