Learn More
2,5-Difluorbenzophenon, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85068-36-6
Summenformel C13H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.203
MDL-Nummer MFCD00009899
InChI-Schlüssel HSCUAAMDKDZZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzophenone, 2,5-difluorophenyl phenyl methanone, 2,5-difluoro-phenyl-phenyl-methanone, methanone, 2,5-difluorophenyl phenyl, 2,5-difluoro diphenylmethanone, 2,5-difluorophenyl-phenylmethanone, 2,5-difluorophenyl phenyl ketone, pubchem4214, 2.5-difluorobenzophenone, 2,5-difluoro benzophenone
PubChem CID 522826
IUPAC-Name (2,5-difluorphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzophenone
Dichte 1.26
Siedepunkt 120°C to 123°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5693
Menge 5 g
Beilstein 4417185
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) ≥97%