Learn More
2,5-Dichlorohydroquinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489187
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-69-1
Summenformel C6H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 179.00
MDL-Nummer MFCD00041749
InChI-Schlüssel AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-hydroquinone, hydroquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-benzohydroquinone, 2,5-dchq, 2,5-dichloro-1,4-hydroquinone, 2,5-dichloro-1,4-benzenediol, unii-d489x4tqvd, 2,5-dichloro-1,4-dihydroxybenzene
PubChem CID 65
ChEBI CHEBI:27545
IUPAC-Name 2,5-dichlorbenzol-1,4-diol
SMILES OC1=CC(Cl)=C(O)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorohydroquinone
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Menge 5 g
Formelmasse 179
Reinheit (%) 97%