Learn More
2,5-Dichlorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433704
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-50-3
Summenformel C7H3Cl2F3
Molekulargewicht (g/mol) 214.996
MDL-Nummer MFCD00000608
InChI-Schlüssel DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzotrifluoride, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2,5-dichloro-a,a,a-trifluorotoluene, toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-6ci,7ci,8ci, pubchem3450, ksc925c7r, 2,5-dichloro trifluoromethylbenzene
PubChem CID 35360
IUPAC-Name 1,4-Dichlor-2-(Truofluormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
Dichte 1.483
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.483
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1955442
Formelmasse 215
Reinheit (%) 98%