Learn More
2,5-Dichlorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichlorobenzotrifluoride |
Dichte | 1.483 |
Flammpunkt | 76°C (168°F) |
Brechungsindex | 1.483 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1760 |
Beilstein | 1955442 |
Formelmasse | 215 |
Reinheit (%) | 98% |