Learn More
2,4-Thiazolidindion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573504
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2295-31-0
Summenformel C3H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 117.12
MDL-Nummer MFCD00005478
InChI-Schlüssel ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2,4-dion
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Thiazolidinedione
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 178°C to 179°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 27, 233
Formelmasse 117.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Thiazolidinedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.