Learn More
2,4-Pentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Pentanedion wird als Vorstufe zu Acetylacetonat, einem gemeinsamen Bidetat und einem Rohstoff für die Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet. Wird in Pharmazeutika, organischen Zwischenprodukten für Lösungsmittel, analytischen Reagenzien, Wolfram und Molybdän in Aluminium-Extraktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Ist leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Isocyanaten, Aldehyden, Zyaniden, Peroxiden und Anhydriden.
2,4-Pentanedion wird als Vorstufe zu Acetylacetonat, einem gemeinsamen Bidetat und einem Rohstoff für die Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet. Wird in Pharmazeutika, organischen Zwischenprodukten für Lösungsmittel, analytischen Reagenzien, Wolfram und Molybdän in Aluminium-Extraktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Ist leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Isocyanaten, Aldehyden, Zyaniden, Peroxiden und Anhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Pentanedione |
Schmelzpunkt | -23°C |
Dichte | 0.973 |
Siedepunkt | 140°C to 141°C |
Flammpunkt | 34°C (93°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.452 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2310 |
Beilstein | 741937 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,4-Pentanedione
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,4-Pentanedione