Learn More
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749583
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 159589-70-5
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD01788118
InChI-Schlüssel WKGFDTBUUBBWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoic acid,2-4-methyl-1-piperazinyl, benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl
PubChem CID 1120459
IUPAC-Name 2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%