Learn More
2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-N'-hydroxyethanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447432
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-76-6
Summenformel C8H9FN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 232.229
MDL-Nummer MFCD00205110
InChI-Schlüssel STPCRDRACVTHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetamide oxime, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamide oxime, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyacetimidamide, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyethanimidamide, 1-4-fluorophenyl sulfonyl-2-hydroxyimino eth-2-ylamine, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamidoxime, 2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, z-2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorophenylsulfonyl-n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 9580384
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)sulfonyl-N'-hydroxyethanimidamid
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2
Menge 1 g
Formelmasse 232.23
Reinheit (%) 97%