Learn More
2-(4-Fluorphenyl)-2-methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419800
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109461-46-3
Summenformel C11H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 195.237
MDL-Nummer MFCD08061112
InChI-Schlüssel IHMLZEWIFPIGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-fluorophenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c5kc, morpholine,2-4-fluorophenyl-2-methyl
PubChem CID 3066047
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)-2-Methylmorpholin
SMILES CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenyl)-2-methylmorpholine
Menge 250 mg
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 99%