Learn More
2-(4-Fluorophenoxy)-N-Methylbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(4-Fluorphenoxy)-N-methylbenzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft. Unter trockenem Inertgas lagern.
2-(4-Fluorphenoxy)-N-methylbenzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Fluorophenoxy)-N-methylbenzylamine |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 231.27 |
Reinheit (%) | 96% |