Learn More
2,4-Dimethylphenylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11461687
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2990-02-5
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00025409
InChI-Schlüssel GKEHHLJOYZDXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl urea, 1-2,4-dimethylphenyl urea, n-2,4-dimethylphenyl urea, 2,4-xylylurea, 5-chlorobenzoic acid, acmc-20aoc5, urea,n-2,4-dimethylphenyl, amino-n-2,4-dimethylphenyl amide
PubChem CID 853638
IUPAC-Name (2,4-dimethylphenyl)urea
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylphenylurea
Schmelzpunkt 203°C to 204°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%