Learn More
2,4-Dimethylanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736191
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-68-1
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007738
InChI-Schlüssel CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-xylidine, 2,4-dimethyl aniline, m-xylidine, m-4-xylidine, 2,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,4-dimethyl, 2-methyl-p-toluidine, 4-methyl-o-toluidine, 1-amino-2,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,3-xylene
PubChem CID 7250
ChEBI CHEBI:27840
IUPAC-Name 2,4-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 16.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 218.0°C
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5580 to 1.5600
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 0.98
Strukturformel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1111
Merck Index 15, 10282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.