Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-Pentadien, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467497
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000-86-8
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00008903
InChI-Schlüssel CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66080
IUPAC-Name 2,4-Dimethylpenta-1,3-dien
SMILES CC(=CC(=C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Dichte 0.744
Siedepunkt 94°C to 96°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98%