Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342337
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31874-34-7
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.191
MDL-Nummer MFCD00082783
InChI-Schlüssel SFDRVCQSVTYHLU-UXBLZVDNSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzaldoxime, 2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, e-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine, benzaldehyde, 2,4-dimethoxy-, oxime, 2.4-dimethoxybenzaldoxim, e-2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, 2,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methane, ne-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6871293
IUPAC-Name (NE)-N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=NO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 3198474
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 97%