Learn More
2',4'-Dihydroxy-3'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
chemo selective benzylation of 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone gave the 4-benzyloxy derivative. 4- Ethyl-6 methyl resorcinol was prepared by Clemmensen reduction of 4-dihydroxy-3- methylacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chemo-selektive Benzylierung von 2,4-Dihydroxy-3-Methylacetophenon ergab das 4-Benzyloxyderivat. 4-Ethyl-6-Methyl-Resorcin wurde durch Clemmensen-Reduktion von 4-Dihydroxy-3-Methylacetophenon hergestellt.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemo-selektive Benzylierung von 2,4-Dihydroxy-3-Methylacetophenon ergab das 4-Benzyloxyderivat. 4-Ethyl-6-Methyl-Resorcin wurde durch Clemmensen-Reduktion von 4-Dihydroxy-3-Methylacetophenon hergestellt.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone |
Schmelzpunkt | 152°C to 156°C |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | 98% |