Learn More
2,4-Difluoranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122910
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-25-9
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD00007648
InChI-Schlüssel CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
IUPAC-Name 2,4-Difluoranilin
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluoroaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -7.5°C
Farbe Braun
Dichte 1.2680g/mL
Siedepunkt 170°C (753.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3NH2
Brechungsindex 1.5025 to 1.5075
Menge 10 mL
Beilstein 12, I, 297
Merck Index 15, 3166
Relative Dichte 1.268
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.