Learn More
2,4-Difluor-3-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401090
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluor-3-Methoxybenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178974-97-5
Summenformel C8H6F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
MDL-Nummer MFCD02258905
InChI-Schlüssel KWLIGHXPUYUTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methoxy-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxylbenzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxy benzoic acid, pubchem4941, acmc-1cabj, 3-methoxy-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid,2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3780555
IUPAC-Name 2,4-difluoro-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) ≥98%