Learn More
2,4-Dichlorbenzolboronsäure,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 242°C to 245°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4983878 |
Formelmasse | 190.82 |
Reinheit (%) | ≥98% |