Learn More
2,4-Dichlorbenzolboronsäure,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68716-47-2
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.81
MDL-Nummer MFCD00013930
InChI-Schlüssel QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2734659
IUPAC-Name (2,4-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 242°C to 245°C
Menge 1 g
Beilstein 4983878
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) ≥98%