Learn More
2,4-Dichlor-5-Sulfamoylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 230°C to 232°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 270.09 |
Reinheit (%) | 98% |