Learn More
2,4-Dibromphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617561
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-58-7
Summenformel C6H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.91
MDL-Nummer MFCD00002149
InChI-Schlüssel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC-Name 2,4-Dibromphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dibromophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 154°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C6H3OH
Menge 5 g
Formelmasse 251.91
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse, Pulver, Kristalle und/oder Stückchen