Learn More
2,4-Diamino-6-Hydroxy-5-Nitrosopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489412
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2387-48-6
Summenformel C4H5N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.117
MDL-Nummer MFCD00023263
InChI-Schlüssel HVMRLFSFHWCUCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine, 2,6-diamino-5-nitrosopyrimidin-4-ol, 4-pyrimidinol, 2,6-diamino-5-nitroso, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino-5-nitroso, 2,6-diamino-5-nitroso-4-pyrimidinol, 4-pyrimidol, 2,6-diamino-5-nitroso, 2,6-diamino-5-nitrosopyrimidin-4 3h-one, d04tlb, acmc-1cg71, 4-pyrimidol,6-diamino-5-nitroso
PubChem CID 75436
IUPAC-Name 2,6-Diamino-5-nitroso-1H-pyrimidin-4-on
SMILES C1(=C(NC(=NC1=O)N)N)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Schmelzpunkt >360°C
Menge 25 g
Formelmasse 155.12
Reinheit (%) 97%