Learn More
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazin, 98 %, stab. mit 100 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410847
Click to view available options
Menge:
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Namenshinweis stabilized with 100ppm hydroquinone
CAS 101-37-1
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Siedepunkt 149°C to 150°C (4 mmHg)
Flammpunkt 166°C (331°F)
Summenformel C12H15N3O3
MDL-Nummer MFCD00006049
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Synonym triallyl cyanurate, 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine, triallyl cyanaurate, activator oc, rhenofit tac, cyanuric acid triallyl ester, perkalink 300, tripropargyl cyanurate, perkalink 300-50d, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 2-propenyloxy
InChI-Schlüssel BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCOC1=NC(=NC(=N1)OCC=C)OCC=C
IUPAC-Name 2,4,6-Tris(Prop-2-Enoxy)-1,3,5-Triazin
Molekulargewicht (g/mol) 249.27
PubChem CID 7555
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%