Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,6-Trimethylbenzylmercaptan, 97 %
Artikelnummer. 11463357
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 21411-42-7
Summenformel C10H14S
Molekulargewicht (g/mol) 166.282
MDL-Nummer MFCD00173911
InChI-Schlüssel LJZYEPXPMRRXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzyl mercaptan, mesitylmethanethiol, 2,4,6-trimethylphenyl methanethiol, benzenemethanethiol,2,4,6-trimethyl, benzenemethanethiol, 2,4,6-trimethyl, trimethylbenzylmercaptane, acmc-1ch2x, 2,4,6-trimethylbenzylmercaptan, 2,4,6-trimethylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 301953
IUPAC-Name (2,4,6-Trimethylphenyl)methanthiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)CS)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan
Schmelzpunkt 46°C to 47°C
Siedepunkt 120°C (5 mmHg)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 166.29
Reinheit (%) 97%