Learn More
2,4,6-Trimethylbenzolboronsäure-Neopentylglykolester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11304006
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214360-78-8
Summenformel C14H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 232.13
MDL-Nummer MFCD01318178
InChI-Schlüssel ITLDRNGUSKUMRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-2,4,6-trimethylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-mesityl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, mesitylboronic acid 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2,4,6-trimethyl-benzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2,4,6-trimethylphenylboronic acid neopentyl glycol ester, mesityleneboronic acid 2,2-dimethyltrimethylene cyclic ester
PubChem CID 11436188
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=C(C=C(C=C2C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Menge 1 g
Beilstein 8689636
Formelmasse 232.13
Reinheit (%) 99%