Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[4-(trifluormethyl)benzyl]benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492076
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305849-16-5
Summenformel C17H18F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 357.391
MDL-Nummer MFCD01652040
InChI-Schlüssel FVZQXGUIEZGZJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethyl-n-4-trifluoromethyl benzyl benzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-4-trifluoromethyl phenyl methyl benzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-4-trifluoromethyl-benzyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 3700146
IUPAC-Name 2,4,6-trimethyl-N-[[4-(trifluormethyl)phenyl]methyl]benzolsulfonamid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NCC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethyl-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]benzenesulfonamide
Menge 1 g
Beilstein 21328032
Formelmasse 357.39
Reinheit (%) 97%