Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]benzensulfonamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440487
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Aktiviert Phospholipase C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200933-14-8
Summenformel C16H16F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 343.36
MDL-Nummer MFCD00095824
InChI-Schlüssel ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, m3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzene-1-sulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzenesulfonamide, phospholipase c activator, m-3m3fbs, n-3-trifluoromethylphenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-m-3-trifluoromethylphenyl benzenesulfonamide, tocris-1941
PubChem CID 761523
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß
Menge 10 mg
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]benzol-1-sulfonamid
Formelmasse 343.36
Physikalische Form Pulver