Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid wird bei der Synthese von Glycerophospholipiden als Kondensationsmittel und bei der Analyse von Phospholipiden in Eigelb mittels HPLC/MS-Technik verwendet. Es dient als Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden und als Sulfonat von Pyrimidin-Nukleosiden. Es dient auch als Kondensationsmittel bei der Synthese von Wasserstoff-Phosphonat-Diestern.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 94°C to 97°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1218575 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 302.87 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride