Learn More
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449797
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, die in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-93-0
Summenformel C7H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 188.135
MDL-Nummer MFCD00149095
InChI-Schlüssel HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trihydroxybenzoic acid hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, monohydrate, phloroglucinolcarboxylic acid, pubchem20337, acmc-209olb, 2,4,6-trihydroxybenzoicacidmonohydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid, hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical t, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical grade, predominantly 1,3,5-benzenetriol
PubChem CID 2723793
IUPAC-Name 2,4,6-Trihydroxybenzoesäure;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)C(=O)O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2212148
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.14 (170.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 94%