Learn More
2,4,6-Tribrompyrimidin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4, 6-Tribromopyrimidine |
CAS | 36847-11-7 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C4HBr3N2 |
MDL-Nummer | MFCD00233942 |
Menge | 1 g |
Synonym | pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine |
InChI-Schlüssel | AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1 |
IUPAC-Name | 2,4,6-tribromopyrimidine |