Learn More
2,4,6-Tribrom-3-Methylphenol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317276
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4619-74-3
Summenformel C7H5Br3O
Molekulargewicht (g/mol) 344.828
MDL-Nummer MFCD00019976
InChI-Schlüssel QKHROXOPRBWBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym micatex, triphysan, triphysol, 2,4,6-tribromo-m-cresol, tribromometacresol, m-cresol, 2,4,6-tribromo, phenol, 2,4,6-tribromo-3-methyl, 2,4,6-tribromo-m-cresol oh=1, acmc-20ah2c, 2,6-tribromo-m-cresol
PubChem CID 20737
IUPAC-Name 2,4,6-tribrom-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1Br)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromo-3-methylphenol
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Menge 100 g
Beilstein 1949974
Merck Index 14,9612
Formelmasse 344.84
Reinheit (%) ≥98%