Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidin, ≥ 98 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Triaminopyrimidine |
Schmelzpunkt | 248°C to 252°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 118448 |
Formelmasse | 125.14 |
Reinheit (%) | ≥98% |