Learn More
2,4,5-Trimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385449
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-78-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00020050
InChI-Schlüssel VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference
PubChem CID 10335
IUPAC-Name 2,4,5-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trimethylphenol
Schmelzpunkt 72°C
Siedepunkt 232°C
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN2430
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 99%