Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-O-Isopropylidenadenosin 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2', 3'-O-Isopropylideneadenosine |
Namenshinweis | 98% |
Extinktion | 0.75 to 0.81 (A250/A260),0.13 to 0.17 (A280/A260),0.01 (A290/A260) max |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 221.0°C to 222.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2',3'-O-Isopropylideneadenosine