Learn More
2,3-Dimethyl-1 H-indol-6-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10192784
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 103986-06-7
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
MDL-Nummer MFCD06799503
InChI-Schlüssel UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
IUPAC-Name 2,3-Dimethyl-1H-indol-6-carbonsäure
SMILES CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%