Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien, 98 %, stab. Mit 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene undergoes Diels Alder cycloaddition reaction and it also participates in polymerization reactions. It is also involved in manufacturing of synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien durchläuft eine Diels-Alder-Cycloadditionsreaktion und nimmt auch an Polymerisationsreaktionen teil. Es ist auch an der Herstellung von synthetischem Gummi beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien durchläuft eine Diels-Alder-Cycloadditionsreaktion und nimmt auch an Polymerisationsreaktionen teil. Es ist auch an der Herstellung von synthetischem Gummi beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene |
Namenshinweis | stabilized with 100ppm BHT |
Schmelzpunkt | -76°C |
Dichte | 0.726 |
Siedepunkt | 68°C to 69°C |
Flammpunkt | −1°C (30°F) |
Brechungsindex | 1.438 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 605285 |