Learn More
2,3-Dimercapto-1-propanol, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimercapto-1-propanol |
Dichte | 1.239 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | 112 °C (233.6 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HOCH2CH(SH)CH2SH |
Menge | 5 ml |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1732058 |
Formelmasse | 124.23 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |